Kluczowe dokumenty
SMB00025
Sigma-Aldrich
Aspterric acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
3200,00 zł
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3200,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.33
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C(C1)(C2)CCC3=C(C)C)C(=O)OO
InChI
1S/C15H22O4/c1-9(2)10-5-6-15-7-13(18-8-15)11(14(16)19-17)3-4-12(10)15/h11-13,17H,3-8H2,1-2H3/t11-,12+,13-,15?/m1/s1
Klucz InChI
AMVWWAIZPPESMM-WORDMNGFSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from fungal source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atsumi Shimada et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 60(7-8), 572-576 (2005-09-17)
Application of indole-3-acetic acid (IAA) with a pollen growth inhibitor, aspterric acid (AA), results in the recovery of normal pollen development. In contrast, application of gibberellin (GA3) with AA do not induce normal pollen growth. In addition, application of different
Atsumi Shimada et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 57(5-6), 459-464 (2002-07-23)
Aspterric Acid, 6-Hydroxymellein, Arabidopsis thaliana, Aspergillus terreus Aspterric acid (1) and 6-hydroxymellein (2), inhibitors of pollen development in Arabidopsis thaliana, have been isolated from the fungus Aspergillus terreus. 1 and 2 inhibited the pollen development at concentrations of 38 and
Atsumi Shimada et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 63(7-8), 554-556 (2008-09-25)
Application of 100 microM aspterric acid (AA), a pollen growth inhibitor, with different concentrations of indole-3-acetic acid (IAA) results in the recovery of normal pollen development of Arabidopsis thaliana. Treatment with 100 microM AA plus 5 mM IAA significantly induced