Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC[C@H]1C(C)=CC(=O)C2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-13(11-17(22)23)7-8-15-14(2)12-16(21)18-19(3,4)9-6-10-20(15,18)5/h12-13,15,18H,6-11H2,1-5H3,(H,22,23)/t13-,15+,18?,20-/m1/s1
InChI key
JJGYRVZPUJUFTR-KZTQZPKCSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?