SIHK1506
MISSION® siRNA
Human Kinase PAN3 (siRNA2), Nano Scale 0.25 nmol
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Polecane produkty
linia produktu
MISSION®
warunki przechowywania
desiccated
numer dostępu NCBI
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PAN3(255967)
Opis ogólny
The MISSION small scale siRNA are available at 0.25 nmol scale. Sigma′s siRNAs are designed with the Rosetta algorithm and are backed by Sigma-Aldrich′s predesigned siRNA guarantee. You can find all of these off-the-shelf siRNAs on YFG.
Postać fizyczna
lyophilized powder
Inne uwagi
Associated siRNA: SASI_Hs01_00123310
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)