Kluczowe dokumenty
SCP0203
Sigma-Aldrich
Orexin A, Xenopus SS (4-10/5-12)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C139H230N46O42S4
Masa cząsteczkowa:
3345.86
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥75%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Pro-Asp-Cys-Cys-Arg-Gln-Lys-Thr-Cys-Ser-Cys-Arg-Ile-Tyr-Asp-Ile-Leu-Arg-Gly-Thr-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Leu-NH2
Zastosowanie
Orexins/Hypocretins, Orexin A/ hypocretin-1 and Orexin B/ hypocretin-2, are excitatory neuropeptides that mediate there effects via two receptors, OX-1 and OX-2. Orexins are involved in food intake, obesity regulation, energy homeostasis and differentiation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)