Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł |
Informacje o tej pozycji
161,00 zł
Nazwa produktu
bisBenzimide H 33258, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC and TLC)
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
suitability
passes application test for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI key
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Application
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC and TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL | solubility water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: soluble | solubility DMF: soluble, H2O: soluble | solubility H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL, phosphate buffer: precipitates |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under bisBenzimide H 33258
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?