Przejdź do
SCP0001
Autocamptide-2 Related Inhibitor Peptide
Synonim(y):
AIP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H142N22O20
Masa cząsteczkowa:
1708.10
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Autocamptide-2 Related Inhibitor Peptide (AIP) is highly specific inhibitor of calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) that may be used to study the role of CaMKII in processes such as heart failure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1436F4799A4308
description
-
description
≥97% (HPLC), lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
≥97% (HPLC), lyophilized powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC/MS)
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
-
composition
-
composition
Peptide content, ≥70%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)