Kluczowe dokumenty
SAB5702347
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RING1B/RNF2, klon 9Q2W2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BAP-1, BAP1, DING, HIPI3, RING1B, RING2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9Q2W2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.25 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LRPDPNFDALISKIYPSRDEYEAHQERVLARINKHNNQQALSHSIEEGLKIQAMNRLQRGKKQQIENGSGAEDNGDSSHCSNASTHSNQEAGPSNKRTKTS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF2(6045)
Opis ogólny
Grupa białek Polycomb (PcG) tworzy kompleksy wielobiałkowe, które są ważne dla represji transkrypcji różnych genów zaangażowanych w rozwój i proliferację komórek. Białko kodowane przez ten gen jest jednym z białek PcG. Wykazano, że oddziałuje ono z czynnikiem transkrypcyjnym CP2 (TFCP2/CP2) i hamuje jego aktywność. Badania mysiego odpowiednika sugerują udział tego genu w specyfikacji osi przednio-tylnej, a także w proliferacji komórek we wczesnym rozwoju. Stwierdzono również, że białko to oddziałuje z białkiem oddziałującym z huntingtyną 2 (HIP2), enzymem sprzęgającym ubikwitynę i posiada aktywność ligazy ubikwityny. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego RING1B/RNF2 (Q99496).
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)