Kluczowe dokumenty
SAB5701326
Sigma-Aldrich
Anty-DNMT3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.78 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNMT3A(1788)
Opis ogólny
Metylacja CpG jest modyfikacją epigenetyczną, która jest ważna dla rozwoju embrionalnego, imprintingu i inaktywacji chromosomu X. Badania na myszach wykazały, że metylacja DNA jest wymagana do rozwoju ssaków. Gen ten koduje metylotransferazę DNA, która prawdopodobnie funkcjonuje w metylacji de novo, a nie w metylacji podtrzymującej. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze, a jego ekspresja jest regulowana rozwojowo. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego DNMT3A.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)