Merck
HPA001328
Sigma-Aldrich
Anti-BRAF antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase antibody produced in rabbit, Anti-p94 antibody produced in rabbit, Anti-v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PIPQEEASLAETALTSGSSPSAPASDSIGPQILTSPSPSKSIPIPQPFRPADEDHRNQFGQRDRSSSAPNVHINTIEPVNIDDLIRDQGFRGDGGSTTGLSATPPASLPGSLTNVKALQKSPGPQRERKSSSSSEDRNRMKTLGRRDSS
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRAF(673)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinaza serynowo-treoninowa protoonkogenu B-Raf (BRAF) jest zaangażowana w regulację szlaku sygnałowego kinazy MAP/ERKs, który wpływa na podział, różnicowanie i wydzielanie komórek. Defekt BRAF jest związany z zespołem sercowo-facetowo-skórnym, chorobą charakteryzującą się wadami serca, upośledzeniem umysłowym i charakterystycznym wyglądem twarzy, a także różnymi nowotworami, takimi jak chłoniak nieziarniczy, rak jelita grubego, czerniak złośliwy, rak tarczycy, niedrobnokomórkowy rak płuc i gruczolakorak płuc.
Specyficzność
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-BRAF reaguje z ludzką protoonkogenną kinazą serynowo-treoninową B-Raf.
Immunogen
Protoonkogen B-Raf, kinaza serynowo-treoninowa
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-BRAF jest stosowane do znakowania protoonkogennej kinazy serynowo-treoninowej B-Raf w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC), takich jak ELISA, immunoblotting i immunoprecypitacja. Jest stosowany jako sonda do określania obecności i roli protoonkogennej kinazy serynowo-treoninowej B-Raf w sygnalizacji kinazy MAP/ERK oraz rozwoju i progresji kilku rodzajów raka.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79898
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Violeta Beltran-Sastre et al.
Scientific reports, 5, 17432-17432 (2015-11-28)
Understanding the quantitative functional consequences of human disease mutations requires silencing of endogenous genes and expression of mutants at close to physiological levels. Changing protein levels above or below these levels is also important for system perturbation and modelling. Fast
Ozge Pamukcu et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 43(1), 47-55 (2015-10-02)
Obestatin is a popular endogeneous peptide, known to have an autoimmune regulatory effect on energy metabolism and the gastrointestinal system. Studies regarding the anti-inflammatory effects of obestatin are scarce. The aim of this study was to show the anti-inflammatory effect
Matthew S Crowe et al.
Molecular cancer research : MCR, 19(6), 1063-1075 (2021-03-13)
Half of advanced human melanomas are driven by mutant BRAF and dependent on MAPK signaling. Interestingly, the results of three independent genetic screens highlight a dependency of BRAF-mutant melanoma cell lines on BRAF and ERK2, but not ERK1. ERK2 is
Limei Zheng et al.
Frontiers in endocrinology, 13, 848762-848762 (2022-04-05)
To investigate the clinicopathologic features of pituitary adenoma with neuronal differentiation. Four patients with mixed gangliocytoma-pituitary adenomas between January 2011 and January 2021 and 111 new-onset patients with adenomas between January 2019 and June 2021 who attended the First Affiliated
Christina Kiel et al.
eLife, 5, e12814-e12814 (2016-01-09)
Many driver mutations in cancer are specific in that they occur at significantly higher rates than - presumably - functionally alternative mutations. For example, V600E in the BRAF hydrophobic activation segment (AS) pocket accounts for >95% of all kinase mutations.