Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
InChI key
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Odc1(18263)
rat ... Ppm1a(24666)
Biochem/physiol Actions
Spermidyna jest naturalnie występującą poliaminą. Jest związana z różnymi funkcjami komórkowymi. Jest odpowiedzialna za kondensację i agregację DNA w roztworze wodnym. Wiadomo, że spermidyna wydłuża żywotność poprzez modyfikacje epigenetyczne, indukcję śmierci komórek i hamowanie martwicy.
Roztwór spermidyny 0,1 M jest dodatkowym roztworem przesiewowym zestawu Additive Screening Kit. Zestaw Additive Screen został zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiej i wygodnej oceny dodatków i ich zdolności do wpływania na krystalizację próbki. Zestaw Additive Kit zapewnia narzędzie do udoskonalania warunków krystalizacji.
Roztwór spermidyny 0,1 M jest dodatkowym roztworem przesiewowym zestawu Additive Screening Kit. Zestaw Additive Screen został zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiej i wygodnej oceny dodatków i ich zdolności do wpływania na krystalizację próbki. Zestaw Additive Kit zapewnia narzędzie do udoskonalania warunków krystalizacji.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?