Przejdź do
MAB4625
Przeciwciało anty-Bcl-X, klon 2H12
clone 2H12, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Bcl-2-like Protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H12, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, IP, WB
Citations:
7
2050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1861
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2H12, monoclonal
species reactivity
rat, pig, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
General description
Bcl-X ma dwie izoformy, Bcl-XL (długa), białko o masie 241 aa i Bcl-XS (krótka), białko o masie 178 aa pozbawione domeny o masie 63 aa, która jest dobrze konserwowana wśród członków rodziny Bcl-2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd, aa 3-14 ludzkiego białka Bcl-X. Ta sekwencja aminokwasowa jest wspólna dla ludzkiego i mysiego białka Bcl-X.
Application
To przeciwciało anty-Bcl-X, klon 2H12 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IF, IP, WB, IH do wykrywania Bcl-X.
Western Blot: 1 μg/mL (Hsu, 1997a; Hsu, 1997b)
Cytometria przepływowa
Immunofluorescencja Immunoprecypitacja: natywne białko (2ug/mg lizatu białkowego).
Immunohistochemia (mrożone i parafinowe): 2-4ug/mL przez 30 minut w temperaturze pokojowej.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
BCL2 & Inhibition
Biochem/physiol Actions
MAB4625 rozpoznaje białko o masie 27 kDa, zidentyfikowane jako białko Bcl-X. Reaguje zarówno z Bcl-XS, jak i Bcl-XL.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina białka A w 10 mM PBS, pH 7,4, z 0,2% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB3121SAB4502623AB3573
clone
2H12, monoclonal
clone
7B2.5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
species reactivity
rat, pig, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c