Kluczowe dokumenty
SAB4502549
Sigma-Aldrich
Anti-BAX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BAX, BAX protein, cytoplasmic isoform δ
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 15 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAX(581)
Opis ogólny
Przeciwciało Anti-BAXwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka BAX.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego BAX.
Zakres immunogenu: 80-129
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sakhila K Banu et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 68, 171-190 (2016-07-23)
Environmental contamination with hexavalent chromium (CrVI) is a growing problem both in the U.S and developing countries. CrVI is a heavy-metal endocrine disruptor; women working in Cr industries exhibit an increased incidence of premature abortion and infertility. The current study
Kirthiram K Sivakumar et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 109, 121-134 (2022-03-22)
Environmental contamination with hexavalent chromium, Cr(VI), has been increasing in the United States as well as in developing countries. Exposure to Cr(VI) predisposes the human population to various diseases, including cancer, infertility, and developmental problems in children. Previous findings from
Quanlai Zhao et al.
Molecular medicine reports, 15(4), 2280-2288 (2017-03-06)
The aim of the present study was to investigate the role of myristicin (Myr; 1‑allyl‑5‑methoxy‑3,4‑methylenedioxybenzene), an active aromatic compound isolated from nutmeg, carrot, basil, cinnamon and parsley, in hypoxia‑induced apoptosis in rat dorsal root ganglion (DRG) neurons. It was observed