SAB5702182
Anti-PLA2G2A Antibody, clone 3X9F5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PLA2G2A, MOM1, PLA2, PLA2B, PLA2L, PLA2S, PLAS1, sPLA2, phospholipase A2 group IIA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3X9F5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
15 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.00 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VTHDCCYKRLEKRGCGTKFLSYKFSNSGSRITCAKQDSCRSQLCECDKAAATCFARNKTTYNKKYQYYSNKHCRGSTPRC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLA2G2A(5320)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1