Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
14/18 kDa
Immunogen
Oczyszczony ludzki PLA2; rozpoznaje PLA2 typu II (wydzielniczy).
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja lipidowa
Sygnalizacja lipidowa
To przeciwciało anty-PLA2, wydzielnicze jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IH, WB do wykrywania PLA2.
Biochem/physiol Actions
ludzkiego wydzielniczego PLA2 typu II w plemnikach, dysku i płynie maziowym
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl z 0,05% azydkiem sodu
Chromatografia celulozowa DEAE
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated on PLA2 under non-reducing conditions
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c