Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
αIR3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
11
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
αIR3, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Neutralization Studies (1 µg/mL;
Paraffin Sections (not recommended)
Immunoblotting (not recommended))
isotype
IgG1
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
General description
To mysie mAb anty-IGF-IR (Ab-1) (αIR3) zostało zatwierdzone do stosowania w IF, IP, badaniach neutralizacji, skrawkach parafinowych, immunoblottingu do wykrywania IGF-IR (Ab-1).
Immunogen
Human
Application
Immunofluorescencja (1-5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1 µg/próbkę)
Badania neutralizacji (1 µg/ml; patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Immunoblotting (niezalecane)
Immunoprecypitacja (1 µg/próbkę)
Badania neutralizacji (1 µg/ml; patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Immunoblotting (niezalecane)
Physical form
Liofilizowany z 20 mM roztworu wodorowęglanu amonu, 100 µg BSA.
Preparation Note
Rozpuścić w sterylnym roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS), pH 7,4 lub w sterylnym roztworze soli fizjologicznej 20 mM Tris (20 mM Tris zawierającej 0,15 M NaCl), pH 7,4, do końcowego stężenia 100 µg/ml. Liofilizowane przeciwciała powinny być ponownie zawieszone w temperaturze 4°C z okazjonalnym delikatnym mieszaniem przez co najmniej dwie godziny. Po rekonstytucji, porcję należy zamrozić (-20°C) lub schłodzić (4°C) z 0,1% azydkiem sodu. Zaleca się zamrażanie podwielokrotności w celu długotrwałego przechowywania odtworzonego produktu. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Other Notes
Blokuje wiązanie IGF-I z receptorem IGF-I. Może również słabo reagować krzyżowo z receptorem insuliny (patrz odniesienia do aplikacji). Hamuje również wzrost komórek MCF-7 w hodowli, co sugeruje, że receptor IGF-I może być zaangażowany w autokrynną regulację wzrostu komórek (patrz odniesienia do aplikacji). Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Roth, R. 1988. Science239, 1269.
Rohlik, Q.T., et al. 1987. Biochem. Biophy Res. Comm.149, 276.
Rosen, O.M. 1987. Science257, 1452.
Rechler, M.M., and Nissley, S.P. 1986. Hormone Res.24, 152.
Ullrich, A., et al. 1986. EMBO J.5, 2503.
Zapf, S., and Froesch, E.R. 1986. Hormone Res.24, 121.
Humbel, R.E. 1984. I. Chemistry in Li Hormonal proteins and peptides. Vol 12, Chap. 4 (Academic Press, New York, 1984).
Kull, F.C., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 6561.
Rohlik, Q.T., et al. 1987. Biochem. Biophy Res. Comm.149, 276.
Rosen, O.M. 1987. Science257, 1452.
Rechler, M.M., and Nissley, S.P. 1986. Hormone Res.24, 152.
Ullrich, A., et al. 1986. EMBO J.5, 2503.
Zapf, S., and Froesch, E.R. 1986. Hormone Res.24, 121.
Humbel, R.E. 1984. I. Chemistry in Li Hormonal proteins and peptides. Vol 12, Chap. 4 (Academic Press, New York, 1984).
Kull, F.C., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 6561.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-IGF-IR (Ab-1) mysie mAb (αIR3)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?