Kluczowe dokumenty
SAB5701868
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-PP2Akatalityczny α-Y307
Wybierz wielkość
100 μL
1960,00 zł
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.45 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr307)
informacje o genach
human ... PPP2CA(5515)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę katalityczną fosfatazy 2A. Fosfataza białkowa 2A jest jedną z czterech głównych fosfataz Ser/Thr i bierze udział w negatywnej kontroli wzrostu i podziału komórek. Składa się ze wspólnego heteromerycznego enzymu rdzeniowego, który składa się z podjednostki katalitycznej i stałej podjednostki regulatorowej, która wiąże się z różnymi podjednostkami regulatorowymi. Gen ten koduje izoformę alfa podjednostki katalitycznej. [dostarczony przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym Y307 ludzkiego katalitycznego α PP2A
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)