Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4503975
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PP2A-α (pTyr307) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-NEDLBA, Anty-PP2Ac, Anty-PP2CA, Anty-PP2Calpha, Anty-RP-C
Wybierz wielkość
100 μG
2470,00 zł
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr307)
informacje o genach
human ... PPP2CA(5515)
Powiązane kategorie
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PP2A-alfa wokół miejsca fosforylacji Tyr307.
Zakres immunogenu: 260-309
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junmei Cairns et al.
NAR cancer, 2(4), zcaa039-zcaa039 (2021-01-02)
Cell division cycle 25 (CDC25) dual specificity phosphatases positively regulate the cell cycle by activating cyclin-dependent kinase/cyclin complexes. Here, we demonstrate that in addition to its role in cell cycle regulation, CDC25B functions as a regulator of protein phosphatase 2A
Tinh Thi Nguyen et al.
Journal of Parkinson's disease, 12(4), 1201-1217 (2022-03-08)
Mutations in PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1) cause autosomal recessive Parkinson's disease (PD) and contribute to the risk of sporadic PD. However, the relationship between PD-related PINK1 mutations and alpha-synuclein (α-syn) aggregation-a main pathological component of PD-remains unexplored. To investigate
Ji-Eun Kim et al.
Biomedicines, 9(8) (2021-08-28)
The neural precursor cell expressed by developmentally downregulated gene 4-2 (NEDD4-2) is a ubiquitin E3 ligase that has a high affinity toward binding and ubiquitinating glutamate ionotropic receptor α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) type subunit 1 (GRIA1, also referred to GluR1 or
Bence Hajdú et al.
Biomolecules, 12(11) (2022-11-12)
Autophagy-dependent cellular survival is tightly regulated by both kinases and phosphatases. While mTORC1 inhibits autophagy by phosphorylating ULK1, PP2A is able to remove this phosphate group from ULK1 and promotes the key inducer of autophagosome formation. However, ULK1 inhibits mTORC1
Ji-Eun Kim et al.
Cells, 8(8) (2019-08-08)
2-Cyano-3,12-dioxo-oleana-1,9(11)-dien-28-oic acid methyl ester (CDDO-Me) is a triterpenoid analogue of oleanolic acid that exhibits promising anti-cancer, anti-inflammatory, antioxidant and neuroprotective activities. In addition, CDDO-Me affects cellular differentiation and cell cycle arrest, and irreversibly inhibits Lon protease-1 (LONP1). In the present