Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
2A10, monoclonal
Species reactivity:
yeast, human, Saccharomyces cerevisiae, mouse
Application:
WB
Citations:
15
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2A10, monoclonal
species reactivity
yeast, human, Saccharomyces cerevisiae, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat, rabbit, chicken, pig, Drosophila
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
methylation (Leu309)
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
Białkowa fosfataza serynowo-treoninowa typu 2 (PP2A) jest trimerem składającym się z katalitycznej podjednostki C i dwóch podjednostek regulatorowych (A i B); znaleziono wiele izoform dla podjednostek A i B. PP2A ma wysoką aktywność specyficzną wobec podjednostki α kinazy fosforylazy i jest niewrażliwa na Inhibitor-2. PP2A odróżnia się od PP2B / kalcyneuryny i PP2C częściową aktywnością przy braku dwuwartościowych kationów i wysoką wrażliwością na hamowanie przez kwas okadaikowy. Uważa się również, że jest głównym down-modulatorem kaskad kinaz serynowo-treoninowych. PP2B wymaga do aktywności Ca2+/kalmoduliny i jest aktywatorem czynników transkrypcyjnych NFAT. PP2C wymaga Mg2+, ale jest niewrażliwy na kwas okadaikowy, mikrocystynę LR lub inhibitor kalmoduliny trifluoperazynę.
~36 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (C-βA-RRTPDYFL-Ome) odpowiadający aminokwasom 302-309 ludzkiej podjednostki katalitycznej PP2A. Klon 2A10.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
To przeciwciało anty-metylo-PP2A, podjednostka C, klon 2A10 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania metylo-PP2A. Wykazuje pewną reaktywność z metylo-PP4 i niewielką reaktywność z metylo-PP6.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje metylowaną formę PP2A, podjednostkę katalityczną. Wykazuje pewną reaktywność z metylo-PP4 i niewielką reaktywność z metylo-PP6.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty ze szczepu drożdży typu dzikiego (szczep pozbawiony metylotransferazy, delta PPM1) i szczepu pozbawionego metyloesterazy, delta PPE1.
Lizaty ze szczepu drożdży typu dzikiego (szczep pozbawiony metylotransferazy, delta PPM1) i szczepu pozbawionego metyloesterazy, delta PPE1.
Evaluated by western blot on lysates from a yeast wild type strain (strain lacking the methyltransferase, delta PPM1) and a strain lacking the methylestrase, delta PPE1.
Western Blot Analysis: 1-5 µg/mL of this antibody detected the methylated form of PP2A catalytic subunit in yeast lysates lacking the methylestrase (increased methylation). Treatment of the blot with 0.2 M NaOH will demethylate proteins, thus eliminating detection of PP2A.
Western Blot Analysis: 1-5 µg/mL of this antibody detected the methylated form of PP2A catalytic subunit in yeast lysates lacking the methylestrase (increased methylation). Treatment of the blot with 0.2 M NaOH will demethylate proteins, thus eliminating detection of PP2A.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 05-546
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?