Kluczowe dokumenty
SAB5701508
Sigma-Aldrich
Anty-CD138/Syndekan-1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2.05 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDC1(6382)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest transbłonowym proteoglikanem siarczanu heparanu (typu I) i należy do rodziny proteoglikanów syndekanowych. Syndekany pośredniczą w wiązaniu komórek, sygnalizacji komórkowej i organizacji cytoszkieletu, a receptory syndekanowe są wymagane do internalizacji białka tat HIV-1. Białko syndekan-1 funkcjonuje jako integralne białko błonowe i uczestniczy w proliferacji komórek, migracji komórek i interakcjach komórka-matryca poprzez swój receptor dla białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Zmieniona ekspresja syndekanu-1 została wykryta w kilku różnych typach nowotworów. Chociaż może istnieć kilka wariantów transkryptu tego genu, do tej pory opisano pełną długość tylko dwóch z nich. Te dwa reprezentują główne warianty tego genu i kodują to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego syndekanu 1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)