Kluczowe dokumenty
SAB4500003
Sigma-Aldrich
Anti-BCL-2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, BCL2
Wybierz wielkość
100 μG
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2480,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL2(596)
Opis ogólny
B-cell lymphoma 2 (BCL-2) is an integral inner mitochondrial membrane protein that acts as an antiapoptotic protein. It is a target gene of nuclear factor kappa B (NF-kB). The gene encoding BCL-2 is localized on human chromosome 18q21.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human BCL-2.
Immunogen Range: 46-95
Zastosowanie
Anti-BCL-2 antibody produced in rabbit has been used in western blotting.
Działania biochem./fizjol.
BCL2 is an apoptosis regulator that is expressed in sub-cellular components such as the mitochondria and nucleus. While mitochondrial BCL2 inhibits apoptosis, BCL2 present in the nucleus may activate cell death. BCL2 may also regulate autophagy during starvation . Anti-BCL-2 antibodies are specific for endogenous levels of total BCL-2 protein in rats, humans and mice.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bcl-2 is a critical mediator of intestinal transformation.
Heijden M, et al.
Nature Communications (2016)
Different signalling in infarcted and non-infarcted areas of rat failing hearts: A role of necroptosis and inflammation
Lichy M, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine (2019)
Bcl-2 localized at the nuclear compartment induces apoptosis after transient overexpression.
Portier BP
The Journal of Biological Chemistry (2006)
Xuan-Pei Xu et al.
Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese journal of contemporary pediatrics, 22(1), 58-64 (2020-01-18)
To study the effect and mechanism of action of irisin on hypoxic-ischemic brain damage in neonatal rats. A total of 248 7-day-old Sprague-Dawley rats were randomly divided into a sham-operation group, a model group, and low- and high-dose irisin intervention
Martin Lichý et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(9), 6429-6441 (2019-07-23)
Necroptosis has been recognized in heart failure (HF). In this study, we investigated detailed necroptotic signalling in infarcted and non-infarcted areas separately and its mechanistic link with main features of HF. Post-infarction HF in rats was induced by left coronary