Kluczowe dokumenty
SAB5300354
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOE antibody produced in mouse
clone 1H4, ascites fluid
Synonim(y):
AD2, LDLCQ5, LPG, MGC1571
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H4, monoclonal
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ApoE(348)
Opis ogólny
Apolipoproteina E (ApoE) należy do grupy białek, które wiążą się odwracalnie z lipoproteinami. Znaczne ilości ApoE są wytwarzane w wątrobie i mózgu oraz w pewnym stopniu w prawie każdym narządzie. ApoE jest ważnym składnikiem wszystkich lipoprotein osocza. ApoE występuje w trzech głównych izoformach: E2, E3 i E4, które różnią się od siebie pojedynczą substytucją aminokwasową. W porównaniu z E3 i E4, E2 wykazuje najniższe powinowactwo wiązania receptora. Nosiciele allelu E2 mają znacznie niższy poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości i cholesterolu lipoprotein o innej gęstości, a także podwyższony poziom ApoE. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19q13.32.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego ApoE wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko ApoE
Działania biochem./fizjol.
Oprócz ułatwiania rozpuszczania lipidów, apolipoproteiny pomagają utrzymać integralność strukturalną lipoprotein, służą jako ligandy dla receptorów lipoproteinowych i regulują aktywność enzymów zaangażowanych w metabolizm lipidów. Apolipoproteina E (ApoE) odgrywa ważną rolę w metabolizmie lipidów. Jej interakcja ze specyficznym receptorem ApoE umożliwia wychwyt resztek chylomikronów przez komórki wątroby, co jest niezbędnym krokiem podczas normalnego metabolizmu lipidów. Wiąże się również z receptorem LDL (Apo B/E). Wady ApoE są przyczyną hiperlipoproteinemii typu III.
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anja Beierfuß et al.
PloS one, 12(11), e0187564-e0187564 (2017-11-04)
Intervertebral disc (IVD) degeneration that accelerates the loss of disc structural and functional integrities is recognized as one of the major factors of chronic back pain. Cardiovascular risk factors, such as deficits of apolipoproteins that elevate the levels of cholesterol
Martine Prévost et al.
Proteins, 55(4), 874-884 (2004-05-18)
Apolipoprotein E (apoE) is an important protein involved in lipid metabolism due to its interaction with members of the low-density lipoprotein receptor (LDLR) family. To further understand the molecular basis for this receptor-binding activity, an apoE fragment containing the receptor
R W Mahley et al.
Journal of lipid research, 40(11), 1933-1949 (1999-12-20)
Type III hyperlipoproteinemia (HLP) is a genetic disorder characterized by accumulation of remnant lipoproteins in the plasma and development of premature atherosclerosis. Although receptor binding-defective forms of apolipoprotein (apo) E are the common denominator in this disorder, a number of
Michael C Phillips
IUBMB life, 66(9), 616-623 (2014-10-21)
Apolipoprotein (apo) E is a 299-residue protein which functions as a key regulator of plasma lipid levels. Human apoE exists as three common isoforms and the parent form, apoE3, operates optimally in promoting clearance of triglyceride (TG)-rich lipoproteins and is
Joris Deelen et al.
Aging cell, 10(4), 686-698 (2011-03-23)
By studying the loci that contribute to human longevity, we aim to identify mechanisms that contribute to healthy aging. To identify such loci, we performed a genome-wide association study (GWAS) comparing 403 unrelated nonagenarians from long-living families included in the