Kluczowe dokumenty
SAB5700924
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Podstawowe białko przeciw mielinie,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.21 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBP(4155)
Opis ogólny
Białko kodowane przez klasyczny gen MBP jest głównym składnikiem osłonki mielinowej oligodendrocytów i komórek Schwanna w układzie nerwowym. Jednak transkrypty związane z MBP są również obecne w szpiku kostnym i układzie odpornościowym. Te mRNA powstają z długiego genu MBP (inaczej zwanego "Golli-MBP"), który zawiera 3 dodatkowe eksony znajdujące się przed klasycznymi eksonami MBP. Alternatywny splicing z miejsc startu transkrypcji Golli i MBP daje początek 2 zestawom transkryptów i produktów genowych związanych z MBP. MRNA Golli zawiera 3 eksony unikalne dla Golli-MBP, splicowane w ramce do 1 lub więcej eksonów MBP. Kodują one białka hybrydowe, które mają N-końcową sekwencję Golli aa połączoną z sekwencją MBP aa. Druga rodzina transkryptów zawiera tylko eksony MBP i produkuje dobrze scharakteryzowane podstawowe białka mieliny. Ta złożona struktura genów jest zachowana między gatunkami, co sugeruje, że jednostka transkrypcyjna MBP jest integralną częścią jednostki transkrypcyjnej Golli i że ten układ jest ważny dla funkcji i / lub regulacji tych genów. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego podstawowego białka mieliny
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)