Przejdź do
MAB395
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, 14
Synonim(y):
MBP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywany termin wysyłki24 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
14, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
Application:
ELISA, IHC
Citations:
19
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Myelin Basic Protein, a.a. 36-50, klon 14, culture supernatant, clone 14, Chemicon®
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
14, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBP(4155)
Immunogen
Epitop: a.a. 36-50
Podstawowe białko mielinowe bydła.
Application
Immunohistochemia (zamrożone skrawki)
ELISA
Oczekuje się, że to przeciwciało będzie również działać w metodzie Western blot. Specyficzne testy nie zostały przeprowadzone.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj podstawowe białko mieliny przy użyciu tego przeciwciała przeciwko podstawowemu białku mieliny, a.a. 36-50, klon 14 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
Reaguje z syntetycznym peptydem odpowiadającym sekwencji 36-50 ludzkiego MBP, jak również z nienaruszonym ludzkim MBP. Numeracja reszt MBP jest zgodna z opisem Martensona (1984). Mapowany metodą Geysona do regionu FFGGDR i RFFGGO.
Physical form
Supernatant hodowli tkankowej. Płyn zawierający 0,09% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20° w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Other Notes
Zastępuje: MAB395
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9434AB5864MAB382
description
culture supernatant, clone 14, Chemicon®
description
clone 14, tissue culture supernatant
description
serum, Chemicon®
description
culture supernatant, clone 1, Chemicon®
antibody form
culture supernatant
antibody form
tissue culture supernatant
antibody form
serum
antibody form
culture supernatant
clone
14, monoclonal
clone
14, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1, monoclonal
Gene Information
human ... MBP(4155)
Gene Information
human ... MBP(4155)
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)