Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700682
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FAKprodukowane u królików
Synonim(y):
FADK, FAK, FAK1, FRNK, PPP1R71, PTK2, p125FAK, pp125FAK
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
114
119
120
39
48
63
99
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.86 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK2(5747)
Opis ogólny
Gen ten koduje cytoplazmatyczną białkową kinazę tyrozynową, która jest skoncentrowana w ogniskowych zrostach, które tworzą się między komórkami rosnącymi w obecności składników macierzy zewnątrzkomórkowej. Kodowane białko jest członkiem podrodziny białkowych kinaz tyrozynowych FAK, ale nie wykazuje znaczącego podobieństwa sekwencji do kinaz z innych podrodzin. Aktywacja tego genu może być ważnym wczesnym etapem we wzroście komórek i wewnątrzkomórkowych szlakach transdukcji sygnału wyzwalanych w odpowiedzi na pewne peptydy nerwowe lub interakcje komórek z macierzą zewnątrzkomórkową. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 700-800 ludzkiego FAK (NP_722560.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)