Przejdź do
05-537
Przeciwciało anty-FAK, klon 4.47
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-FADK, Anty-FADK 1, Anty-FAK, Anty-FAK1, Anty-FRNK, Anty-PP125FAK, Anty-PP1R71, Anty-p125FAK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4.47, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
173
2560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1625
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4.47, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTK2(5747)
General description
125 kDa
Ogniskowa kinaza adhezyjna (FAK) jest cytoplazmatyczną białkową kinazą tyrozynową, która odgrywa ważną rolę w szlakach transdukcji sygnału zależnych od integryn. FAK ulega aktywacji i fosforylacji tyrozyny w adhezji komórkowej za pośrednictwem integryny i jest kolokalizowany z integrynami i innymi białkami cytoszkieletu w ogniskowych kontaktach w różnych komórkach przylegających. Fizyczne interakcje FAK z domeną cytoplazmatyczną integryny, jak również białkami cytoszkieletu taliną, paksyliną i/lub tensyną zostały zaproponowane jako odgrywające kluczową rolę w aktywacji FAK poprzez ułatwianie jego oligomeryzacji i transfosforylacji. FAK wykazuje szybki wzrost fosforylacji tyrozyny, gdy jest stymulowany przez różne cząsteczki sygnałowe, w tym te, które regulują rozwój embrionalny, proliferację komórek, migrację i apoptozę, a skuteczne metody badań są bardzo potrzebne.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1-423 ludzkiej FAK (ogniskowej kinazy adhezyjnej); specyficzne dla p125FAK
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-FAK, klon 4.47 jest przeciwciałem przeciwko FAK do stosowania w IC, IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje p125FAK; nie reaguje krzyżowo z Pyk-2.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 0,2M Tris-glicynie, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,1mM EDTA, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot on 3T3/A31 RIPA cell lysate, PC-12, Hep-G2, SW 620 or Jurkat RIPA cell lysates
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-591
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1617316233ABT135
description
clone 4.47, Upstate®, from mouse
description
clone 4.47, Upstate®, from mouse
description
clone 4.47, Upstate®, from mouse
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat
clone
4.47, monoclonal
clone
4.47, monoclonal
clone
4.47, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
agarose conjugate
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)