Merck
SAB4200236
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Lamin A/C antibody produced in mouse
clone 4C11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-HGPS, Anti-IDC, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LGMD1B, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-PRO1, Anti-renal carcinoma antigen NY-REN-32
Wybierz wielkość
25 μL
741,00 zł
200 μL
2420,00 zł
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1054
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
741,00 zł
200 μL
2420,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1054
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72/63 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, canine, human, monkey, hamster, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNA(4000)
mouse ... Lmna(16905)
rat ... Lmna(60374)
Opis ogólny
Lamin A is a structural protein of the nuclear lamina, a meshwork of intermediate filaments that underlies the inner face of the nuclear envelope. The major components of the nuclear lamina are the lamins that may be classified into two types, A and B. Both A- and B- type lamins are characterized by an a-helical rod domain to enable assembly into filaments, a nuclear localization sequence, and a C-terminal CAAX box isoprenylation sequence for nuclear membrane targeting. A-type lamins, A and C, are produced by alternative splicing resulting in proteins of 664 and 572 amino acids, respectively. The first 566 amino acids of Lamins A and C are identical. Prelamin A, the precursor of Lamin A, has 98 unique amino acids and is farnesylated at its carboxy terminus after synthesis. The last 18 amino acids, which contain the farnesyl group, are removed by an endoproteolytic cleavage, producing the mature Lamin A. Monoclonal Anti-Lamin A/C (mouse IgG2a isotype) is derived from the hybridoma 4C11 produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with the Ig-fold domain of human Lamin A.
Specyficzność
Mouse monoclonal clone 4C11 anti-Lamin A/C antibody recognizes human, rat, mouse, canine, hamster, monkey and bovine Lamin A/C.
Immunogen
hybridoma 4C11 produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with the Ig-fold domain of human Lamin A
Zastosowanie
Mouse monoclonal clone 4C11 anti-Lamin A/C antibody is used to tag lamins A and/or C for detection and quantitation by immunocytochemical and immunohistochemical (IHC) techniques such as immunoblotting, immunoprecipitation, and immunofluorescence. It is used as a probe to determine the presence and roles of lamins A and/or C in nuclear envelope structure and function. This antibody may be used in several immunochemical techniques including immunoblotting (~72/63 kDa), immunoprecipitation and immunofluorescence.
Działania biochem./fizjol.
Lamins expressed in somatic cells interact with chromatin, nuclear pore complexes and integral proteins of the inner membrane of the nuclear envelope, such as LAPs 1 and 2 (lamin associated polypeptides), LBR (Lamin B receptor) and emerin. Mutations in Lamin A and C have been linked to a variety of rare human diseases including muscular dystrophy, lipodystrophy, cardiomyopathy, neuropathy and progeroid syndromes (collectively termed laminopathies) and to premature aging (Hutchinson-Gilford progeria syndrome). Lamin A is cleaved into a 47 kDa fragment during apoptosis. Lamin A cleavage seems to be essential for chromatin condensation and nuclear disassembly in apoptosis.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The lamin protein family
Dittmer TA and Misteli T
Genome Biology, 12, 222-222 (2011)
M Carolina Gallego Iradi et al.
Scientific reports, 8(1), 4049-4049 (2018-03-08)
To understand how mutations in Matrin 3 (MATR3) cause amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and distal myopathy, we used transcriptome and interactome analysis, coupled with microscopy. Over-expression of wild-type (WT) or F115C mutant MATR3 had little impact on gene expression in
Arash Tajik et al.
Nature materials, 15(12), 1287-1296 (2016-11-01)
Mechanical forces play critical roles in the function of living cells. However, the underlying mechanisms of how forces influence nuclear events remain elusive. Here, we show that chromatin deformation as well as force-induced transcription of a green fluorescent protein (GFP)-tagged
Marie Versaevel et al.
Scientific reports, 4, 7362-7362 (2014-12-09)
Increasing evidences show that the actin cytoskeleton is a key parameter of the nuclear remodeling process in response to the modifications of cellular morphology. However, detailed information on the interaction between the actin cytoskeleton and the nuclear lamina was still
The involvement of the nuclear lamina in human and rodent spermiogenesis: a systematic review
Paci M, et al.
Basic and Clinical Andrology, 28, 7-7 (2018)