SAB5700599
Rekombinowane białko RBD 2019-nCoV Spike ze znacznikiem mFc
Synonim(y):
2019-nCoV RBD Protein, Białko RBD NCP-CoV, Białko RBD nowego koronawirusa, Białko S1-RBD, Podjednostka 1 RBD białka glikoproteiny S
Wybierz wielkość
1890,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1890,00 zł
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
50.8 kDa
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
SARS virus ... S(43740568)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Przedstawione dane są dostępnymi aktualnymi informacjami o produkcie i są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Produkty te nie zostały przetestowane ani zweryfikowane w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)