Kluczowe dokumenty
SAB5700597
Sigma-Aldrich
Rekombinowane białko 2019-nCoV Spike S2 ECD ze znacznikiem His
Synonim(y):
Białko S2, Białko szczytowe S2, Podjednostka2 glikoproteiny S, Podjednostka2 glikoproteiny kolców
Wybierz wielkość
100 μG
1890,00 zł
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.26
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Poziom jakości
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
58.8 kDa
zanieczyszczenia
<1.0 EU/μg (LAL test)
<1.0 EU/μg protein (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
SARS virus ... 3C(43740568)
Opis ogólny
Rekombinowane białko 2019-nCoV Spike S2 ECD jest wytwarzane przez system ekspresji Baculovirus-Insect Cells. Białko docelowe ulega ekspresji z sekwencją (Ser686-Pro1213) 2019-nCoV Spike S2 ECD (Accession #YP_009724390.1) połączoną ze znacznikiem His na C-końcu.
Rekonstytucja
Dla białka liofilizowanego: Odtworzyć do stężenia 0,1-0,5 mg/ml w sterylnej wodzie destylowanej.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać liofilizowane białko w temperaturze od -20°C do -80°C przez długi czas. Po odtworzeniu roztwór białka jest stabilny w temperaturze -20°C przez 3 miesiące, w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. Ten produkt jest stabilny w temperaturze ≤ -70°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Aby zapewnić optymalne przechowywanie, po odwirowaniu należy podzielić roztwór na mniejsze porcje i przechowywać w zalecanej temperaturze.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Przedstawione dane są dostępnymi aktualnymi informacjami o produkcie i są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Produkty te nie zostały przetestowane ani zweryfikowane w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it from SARS CoV 2 or SARS CoV 1?
    1 answer
    1. This product is a SARS-CoV-2 Spike S2 ECD protein.