Przejdź do
SAE2000
Epitop SARS-COV-2-Spike-RBD (370-394)
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Synonim(y):
Epitop COVID-19, Epitop odpowiedzi immunologicznej, Peptyd białka kolczastego SARS-COV-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
viral
Uniprot accession no.:
Application:
Citations:
17
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder, solid
species reactivity
viral
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
SARS coronavirus ... S(43740568)
General description
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) lub (2019-nCoV) to nowy koronawirus, który pojawił się w grudniu 2019 roku i od tego czasu zaraził miliony ludzi na całym świecie.1 Białko Spike (znane również jako białko S) jest najlepiej zbadanym z białek koronawirusów, ponieważ zawiera domenę wiążącą receptor (RBD) dla ligandu na błonie komórkowej gospodarza (białko ACE2), a także ma epitopy rozpoznawane przez komórki T i B
Immunogen
S370-394: nsasfstfkcygvsptklndlcftn
Application
Peptyd może być stosowany w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblottingu i Elisa.
Biochem/physiol Actions
Białko Spike (znane również jako białko S) jest trimeryczną glikoproteiną typu I, która znajduje się na błonie wirionu, nadając mu wygląd korony. Białko ma dwie podjednostki: S1, czyli cebulkę, która zawiera RBD3-10; oraz S2, czyli łodygę, odpowiedzialną za fuzję wirionu z błoną komórkową gospodarza. Głównym receptorem dla SARS-CoV i SARS-CoV-2 na błonie komórek docelowych jest enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), metalopeptydaza obecna na błonie wielu komórek, w tym m.in. pneumocytów typu I i II, enterocytów jelita cienkiego, komórek kanalików proksymalnych nerek, komórek śródbłonka tętnic i żył oraz mięśni gładkich tętnic.15-18
Epitop SARS-COV-2-Spike-RBD (370-394) to syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji aminokwasowej regionu Spike RBD (GeneID: QHD43416.1) w pozycjach 370-394. Peptydy pochodzące z białka SARS-COV-2-Spike-RBD mogą być rozpoznawane przez przeciwciała przeciwko białku SARS-CoV-2-Spike.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek Czystość: ≥95% (HPLC)
Preparation Note
Produkt należy przechowywać w temperaturze -20°C. Po wstępnym rozmrożeniu zaleca się przechowywanie peptydu w porcjach roboczych w temperaturze -20°C. Zalecany roztwór do rozmrażania: Woda.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt. Ten produkt nie został przetestowany ani zweryfikowany w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE2002SAB4200889SAB4200873
species reactivity
viral
species reactivity
viral
species reactivity
-
species reactivity
viral
UniProt accession no.
P0DTC2
UniProt accession no.
P0DTC2
UniProt accession no.
P0DTC2
UniProt accession no.
P0DTC2
Gene Information
SARS coronavirus ... S(43740568)
Gene Information
SARS coronavirus ... S(43740568)
Gene Information
-
Gene Information
-
form
lyophilized powder, solid
form
lyophilized powder, solid
form
lyophilized powder
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)