SAB4200534
Anti-Claudin-1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Claudin-1 (C-Terminal), antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon.
indirect immunofluorescence: 1.0-2.0 μg/mL using MDCK cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extracts of HEK-293T cells overexpressing human claudin-1.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN1(9076)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane