Przejdź do
SAE1000
Domena wiążąca receptor SARS-CoV-2
Spike protein RBD recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko szczytowe RBD, COVID-19, SARS-CoV-2, Spike-ACE2, koronawirus
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
1547,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
~35 kDa
1547,00 zł
Cena katalogowa1820,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
~35 kDa
technique(s)
ELISA: 2 μg/mL (({Functional} RBD binds 50% of the optimal binding RBD-ACE2 ))
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
SARS-CoV-2 należy do Coronaviridae (CoV) - dużej rodziny wirusów, które zwykle powodują łagodne do umiarkowanych choroby górnych dróg oddechowych.1 CoV są jednoniciowymi wirusami RNA. Mają wysoki wskaźnik mutacji i dlatego są bardzo zróżnicowane.1 Ich gospodarzami są ssaki ludzkie i inne, a także ptaki.1
Application
Aktywność tego produktu jest testowana za pomocą funkcjonalnego testu ELISA. Immobilizacja domeny wiążącej receptor białka Spike w stężeniu 2 μg/ml (100 μl/basenik) umożliwia wiązanie ACE2 znakowanego biotyną (nr kat. SAE0171). Połowa maksymalnego wiązania (wiązanie, które wytwarza 50% optymalnej odpowiedzi wiązania) wynosi ≤2 μg/ml.
Biochem/physiol Actions
Produkt ten ulega ekspresji w ludzkich komórkach HEK 293 jako glikoproteina o obliczonej masie cząsteczkowej 25 kDa (aminokwasy 319-541) i zawiera C-końcowy znacznik polihistydynowy.
SARS-CoV-2 infekuje komórki, które wyrażają enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2).2 ACE2 wiąże się z białkiem spike (S) związanym z otoczką wirusową jako receptorem komórkowym, po proteolitycznym rozszczepieniu zarówno S, jak i ACE2 przez proteazy serynowe.3 Domena wiążąca receptor (RBD) białka S jest domeną, która specyficznie wiąże się z ACE2.
Physical form
Ten produkt jest dostarczany jako liofilizowany proszek w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS), pH 7,4, bez białek nośnikowych.
Preparation Note
Produkt należy przechowywać w temperaturze -20 °C. Produkt zachowuje swoją aktywność przez co najmniej 2 lata w postaci, w jakiej został dostarczony. Po wstępnym rozmrożeniu zaleca się przechowywanie białka w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20 °C.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Przedstawione dane są dostępnymi aktualnymi informacjami o produkcie i są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Ten produkt nie został przetestowany ani zweryfikowany w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0199SAB5700592SAB5700593
technique(s)
ELISA: 2 μg/mL (({Functional} RBD binds 50% of the optimal binding RBD-ACE2 ))
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
>95% (HPLC), >95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
lyophilized powder
form
solid
form
liquid
form
lyophilized powder
mol wt
~35 kDa
mol wt
~35 kDa
mol wt
133.8 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, I cannot find the user guidelines for this product. It will be helpful if anyone can describe the application of this product in detail. It's a little bit confusing for me. Thank you in advance.
    1 answer
    1. The Datasheet for this product can be accessed in the DOCUMENTATION section under the 'More Documents' tab. Please see the product Datasheet below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/291/243/sae1000dat-ms.pdf