Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700151
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HER2/ERBB2produkowane u królików
Synonim(y):
CD340, ERBB2, ErbB2, HER-2, HER-2/neu, HER2, HER2/ErbB2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, TKR1, erb-b2 receptorowa kinaza tyrozynowa 2
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
134
136
137
62
70
97
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.06 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ErbB2(2064)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny receptorów naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) receptorowych kinaz tyrozynowych. Białko to nie ma własnej domeny wiążącej ligand i dlatego nie może wiązać czynników wzrostu. Wiąże się jednak ściśle z innymi związanymi z ligandem członkami rodziny receptorów EGF, tworząc heterodimer, stabilizując wiązanie ligandu i wzmacniając aktywację szlaków sygnałowych za pośrednictwem kinazy, takich jak te obejmujące kinazę białkową aktywowaną mitogenami i kinazę fosfatydyloinozytolu-3. Zgłaszano zmiany alleliczne w pozycjach aminokwasowych 654 i 655 izoformy a (pozycje 624 i 625 izoformy b), z najczęściej występującym allelem Ile654/Ile655, pokazanym tutaj. Amplifikację i/lub nadekspresję tego genu odnotowano w wielu nowotworach, w tym w guzach piersi i jajnika. Alternatywny splicing skutkuje kilkoma dodatkowymi wariantami transkryptu, niektóre kodują różne izoformy, a inne nie zostały w pełni scharakteryzowane.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1160 do C-końca ludzkiego HER2 / ErbB2 (NP_004439.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)