Merck
SAB4500785
Sigma-Aldrich
Anti-HER2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C-erbB-2, Epidermal growth factor receptor-related protein, ErbB2, HER2, kinase ErbB2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 137 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB2(2064)
Opis ogólny
Anti-HER2 Antibody detects endogenous levels of total HER2 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HER2.
Immunogen Range: 1191-1240
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Krishna Thej Pammi Guru et al.
Biosensors, 13(3) (2023-03-30)
It is important to isolate exosomes (<150 nm) from biofluid for diagnosis or prognosis purposes, followed by sensing of exosomal proteins. In the present work, exosomes are isolated from human serum by immobilizing on a Screen-Printed Electrode (SPE) followed by