Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5600274
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphotyrosine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM111, purified immunoglobulin
Synonim(y):
białka fosforylowane tyrozyną, p-Tyr
Wybierz wielkość
100 μG
1990,00 zł
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS16282
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS16282
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM111, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
all
metody
ChIP: 1:200-1:1000
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:200—1:500
immunoprecipitation (IP): 1:200-1:1000
western blot: 1:1000-1:5000
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr)
Powiązane kategorie
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z białkami fosforylowanymi tyrozyną. Brak reaktywności krzyżowej z niefosforylowaną tyrozyną, fosfoseryną i fosfortreoniną.
Immunogen
Koniugat fosfotyrozyny i BSA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian-Hui He et al.
Journal of virology, 97(11), e0048023-e0048023 (2023-10-25)
Viruses are able to mimic the physiological or pathological mechanism of the host to favor their infection and replication. Virus-mock basement membrane (VMBM) is a Megalocytivirus-induced extracellular structure formed on the surface of infected cells and structurally and functionally mimics