Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5600203
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphothreonine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM102, purified immunoglobulin
Synonim(y):
białka fosforylowane treoniną, p-Thr
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM102, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
all
metody
ChIP: 1:100-1:500
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 1:100-1:500
western blot: 1:500 —1:2000
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z białkami fosforylowanymi treoniną. Brak reaktywności krzyżowej z niefosforylowaną treoniną, fosfoseryną i fosfotyrozyną. Wykazuje niewielką reaktywność krzyżową z kilkoma peptydami zawierającymi fosfo-serynę.
Immunogen
Mieszanina koniugatu fosfotreoniny i BSA oraz peptydu zawierającego fosfotreoninę
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)