SAB5300393
Monoclonal Anti-RAF1 antibody produced in mouse
clone 4G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CRAF, NS5, Raf-1, c-Raf
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RAF1(5894)
Powiązane kategorie
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against RAF1