Kluczowe dokumenty
SAB5701785
Sigma-Aldrich
Anty-fosfoATR-S428
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.4 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer428)
informacje o genach
human ... ATR(545)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz PI3/PI4 i jest najbliżej spokrewnione z ATM, kinazą białkową kodowaną przez gen zmutowany w ataksji teleangiektazji. Białko to i ATM wykazują podobieństwo do Schizosaccharomyces pombe rad3, genu punktu kontrolnego cyklu komórkowego wymaganego do zatrzymania cyklu komórkowego i naprawy uszkodzeń DNA w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Wykazano, że kinaza ta fosforyluje kinazę punktu kontrolnego CHK1, białka punktu kontrolnego RAD17 i RAD9, a także białko supresorowe nowotworu BRCA1. Mutacje tego genu są związane z zespołem Seckela. Zgłoszono alternatywnie splicowany wariant transkryptu tego genu, jednak jego pełna długość nie jest znana. Istnieją warianty transkryptu wykorzystujące alternatywne miejsca polyA.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S428 ludzkiego ATR (NP_001175.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)