Merck
KHGES006HH3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XL 600 Capsule
Fittings 9/16 in. HB/HB, Sterile
Synonim(y):
Opticap Sterile XL 600 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 9/16 in. HB/HB
Wybierz wielkość
3 EA
2519,00 zł
2519,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
2519,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
2519,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Nazwa produktu
Millipore Express® SHC, Opticap® XL Capsule, sterile, Opticap® XL 600, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 6.5 in. (16.5 cm)
Materiały
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (Gamma stable)
polysulfone
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
irradiated
sterile
linia produktu
Opticap® XL 600
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
≤3.7 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
16.5 cm (6.5 in.)
długość nominalna kartridża
6.5 in. (16.5 cm)
Średnica
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
590 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
16.5 cm (6.5 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Millipore Express® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Bacterial Retention
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity
After sterilization and a controlled water flush of 3.0 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥1 L
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Operational Excellence Dossier
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.