Kluczowe dokumenty
SAB4700763
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAG / Cbp antibody produced in mouse
clone PAG-C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Cbp
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PAG-C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human, bovine
stężenie
1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAG1(55824)
Opis ogólny
Przeciwciało PAG-C1 rozpoznaje epitop zlokalizowany w C-końcowej domenie białka wiążącego Csk (Cbp / PAG), 46 kDa wszechobecnie wyrażanego transmembranowego białka adaptorowego obecnego w tratwach błonowych (mikrodomeny wzbogacone w glikosfingolipidy), które jednak migruje na żelach SDS PAGE anomalnie jako cząsteczka 80 kDa.
Immunogen
C-końcowy peptyd (ostatnie 15 aminokwasów) ludzkiego białka wiążącego Csk sprzężonego z KLH.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)