918857
Tetracalcium phosphate (TTCP) powder
≥98%, ≤50 μm particle size
Wybierz wielkość
410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
410,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
wielkość cząstki
≤50 μm
ciąg SMILES
[Ca].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O]
InChI
1S/Ca.H3O4P.O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);/p-3
Klucz InChI
QOYIAXYUCQDEAW-UHFFFAOYSA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)