Kluczowe dokumenty
SAB4700666
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin (Pan-reactive) antibody produced in mouse
clone C-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Detekcja pan-reaktywnej cytokeratyny, Mysia antycytokeratyna
Wybierz wielkość
100 μG
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mammals
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT1(3848)
Opis ogólny
Cytokeratyny znane również jako keratyny są białkami tworzącymi włókna w komórkach nabłonkowych. U ludzi występują 54 cytokeratyny. Białka te są podzielone na dwie podkategorie, takie jak kwaśne keratyny typu I i zasadowe do neutralnych keratyn typu II.
Przeciwciało C-11 reaguje z peptydami cytokeratyn 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18. Cytokeratyny należą do podrodziny filamentów pośrednich reprezentowanych w tkankach nabłonkowych.
Immunogen
Preparat wzbogacony keratyną z linii komórkowej ludzkiego raka naskórka A431
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało antycytokeratynowe (pan-reaktywne) wytwarzane u myszy zostało użyte w immunocytochemii.
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 0,5 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Cytokeratyny odgrywają istotną rolę w prawidłowej strukturze i funkcji tkanek. Ułatwiają również utrzymanie integralności mechanicznej komórek.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New consensus nomenclature for mammalian keratins
Schweizer J
The Journal of Cell Biology, 174, 169-174 (2006)
Evaluation of a simple method for storage of blood samples that enables isolation of circulating tumor cells 96 h after sample collection
Apostolou P
Journal of biological research (Thessalonike?, Greece) (2017)
Panagiotis Apostolou et al.
Journal of biological research (Thessalonike, Greece), 24, 11-11 (2017-10-05)
Minimizing the effects of transportation on the properties of biological material is a major challenge for the scientific community. The viability of cells is important in cases where their study is urgent for evaluation of treatment response or for the
Cytokeratin expression, fibrillar organization, and subtle function in liver cells
Marceau N and Loranger A
Biochemistry and Cell Biology = Biochimie Et Biologie Cellulaire, 73, 619-625 (1995)
Stefano Guadagni et al.
BMC cancer, 22(1), 660-660 (2022-06-17)
Patients with unresectable recurrent rectal cancer (RRC) or colorectal cancer (CRC) with liver metastases, refractory to at least two lines of traditional systemic therapy, may receive third line intraarterial chemotherapy (IC) and targeted therapy (TT) using drugs selected by chemosensitivity