SAB4700519
Monoclonal Anti-CD71-PE antibody produced in mouse
clone MEM-75, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TFRC, Anti-Transferrin Receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-75, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFRC(7037)
Opis ogólny
Cluster of differentiation 71 (CD71), znany również jako receptor transferyny, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3q29. CD71 jest obecny na komórkach o wysokiej proliferacji.
Przeciwciało MEM-75 reaguje z antygenem CD71 (receptorem transferyny), homodimeryczną glikoproteiną transbłonową typu II o masie 95 kDa, która ulega ekspresji na aktywowanych limfocytach B i T, makrofagach i prekursorach erytroidalnych; jest tracona na spoczynkowych leukocytach krwi.
Immunogen
Linia ludzkich komórek pre-B NALM-6
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-CD71-PE produkowane u myszy zostało wykorzystane do oceny poziomu receptora transferyny (TfR) na powierzchni komórek.
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 20 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (2 ml) wystarcza na 100 testów.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 71 (CD71) funkcjonuje jako białko regulatorowe żelaza. Nadekspresja tego genu jest związana z rozwojem różnych typów nowotworów, w tym raka dróg żółciowych (CCA). Dlatego też białko CD71 jest uważane za potencjalny cel terapeutyczny dla CCA i przeciążenia żelazem. Kodowane białko ułatwia oddychanie mitochondrialne i produkcję reaktywnych form tlenu (ROS) w ludzkich komórkach gruczolakoraka przewodowego trzustki (PDAC), co jest niezbędne dla ich wzrostu nowotworowego. Zatem nieprawidłowa ekspresja CD71 może również prowadzić do rozwoju raka trzustki.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Upregulation of transferrin receptor-1 induces cholangiocarcinoma progression via induction of labile iron pool
Jamnongkan W
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39 (2017)
Intracellular labile iron determines H2O2-induced apoptotic signaling via sustained activation of ASK1/JNK-p38 axis
Mantzaris MD
Free Radical Biology & Medicine, 454-465, 454-465 (2016)
Transferrin receptor (CD71) is a marker of poor prognosis in breast cancer and can predict response to tamoxifen
Habashy HO
Breast Cancer Research and Treatment, 119, 283-293 (2010)
Transferrin receptor regulates pancreatic cancer growth by modulating mitochondrial respiration and ROS generation.
Jeong SM
Biochemical and Biophysical Research Communications, 471, 373-379 (2016)
NotI linking/jumping clones of human chromosome 3: mapping of the TFRC, RAB7 and HAUSP genes to regions rearranged in leukemia and deleted in solid tumors.
Kashuba VI
Febs Letters, 419, 181-185 (1997)