Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
Informacje o tej pozycji
294,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a component of the TSC medium for culturing trophoblast stem cells (TSC)[1]
- as a component of 25 ng/ml FGF4 and 1 g/ml heparin (TSF4H medium) for culturing TSCs[2]
- as a component of embryo-like structures (ETS) embryo medium and TS cell medium for culturing embryonic stem cells (ESCs) and TSCs[3]
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| components L-glutamine: no | components L-glutamine: no | components stable glutamine: yes | components stable glutamine: yes |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M3817-500ML | 04061834050674 |