Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA028598
Sigma-Aldrich
Anti-TFRC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD71, Anti-TFR1, Anti-p90
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KTECERLAGTESPVREEPGEDFPAARRLYWDDLKRKLSEKLDSTDFTGTIKLLNENSYVPREAGSQKDENLALYVENQFREFKLSKV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFRC(7037)
Opis ogólny
Transferrin receptor 1 or TFRC modulates the cellular uptake of iron via endocytosis of transferrin. Hemochromatosis protein HFE competes with transferrin for TFRC binding, and subsequently inhibits the intracellular import of iron. Mutations in HFE eliminate this competition and thereby result in increased cellular uptake of iron by TFRC . Anti-TFRC antibody is specific for TFRC in humans.
Immunogen
transferrin receptor (p90, CD71) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Corresponding Antigen APREST78046
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manuel Montesinos-Rongen et al.
Haematologica, 106(3), 708-717 (2020-03-21)
The immunoglobulin (Ig) heavy and light chain variable gene mutational pattern of the B cell receptor (BCR) in primary central nervous system (CNS) lymphoma (PCNSL) cells suggests antigenic selection to drive pathogenesis and confinement to the CNS. This hypothesis is
Jiaming Su et al.
Discover oncology, 15(1), 112-112 (2024-04-11)
Dysregulation of iron metabolism has been shown to have significant implications for cancer development. We aimed to investigate the prognostic and immunological significance of iron metabolism-related genes (IMRGs) in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Multiple Gene Expression Omnibus (GEO) and The Cancer
Kelong Fan et al.
Nature communications, 9(1), 1440-1440 (2018-04-14)
Nanomaterials with intrinsic enzyme-like activities (nanozymes), have been widely used as artificial enzymes in biomedicine. However, how to control their in vivo performance in a target cell is still challenging. Here we report a strategy to coordinate nanozymes to target
Danny Misiak et al.
Cancers, 13(23) (2021-12-11)
Anaplastic thyroid carcinoma (ATC) is the most fatal and rapidly evolving endocrine malignancy invading the head and neck region and accounts for up to 50% of thyroid cancer-associated deaths. Deregulation of the microRNA (miRNA) expression promotes thyroid carcinoma progression by
Kristin J Lastwika et al.
Science translational medicine, 15(678), eadd8469-eadd8469 (2023-01-12)
Small cell lung cancer (SCLC) elicits the generation of autoantibodies that result in unique paraneoplastic neurological syndromes. The mechanistic basis for the formation of such autoantibodies is largely unknown but is key to understanding their etiology. We developed a high-dimensional