RKTX1MAG-37K
MILLIPLEX® Rat Kidney Toxicity Magnetic Bead Panel 1 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Clusterin, GSTα, IP-10, KIM-1, OPN - Osteopontin, TIMP-1, VEGF.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-123%
standard curve range: 0.03-20 ng/mL
(IP-10, KIM-1, OPN)
standard curve range: 0.03-20 ng/mL
(VEGF)
standard curve range: 0.27-200 ng/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 2.06-1500 ng/mL
(Clusterin)
standard curve range: 4.12-3000 ng/mL
(GSTα)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <15%
(All other analytes)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <30%
(GSTα)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Panel Type: Toxicity
Zastosowanie
- Analytes: Clusterin GSTα IP-10 KIM-1 OPN - Osteopontin TIMP-1 VEGF
- Recommended Sample type: urine
- Recommended Sample dilution: 1:2
- Assay Run Time: Overnight
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Multiplex kidney toxicity assays detect nephrotoxicity biomarkers in small samples, minimizing time and costs for toxicity screening.
MILLIPLEX® toxicity assays advance liver, kidney, and genotoxicity research by simultaneously measuring multiple toxicity biomarkers.