Kluczowe dokumenty
SAB4504372
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Cortactin (pTyr421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr421)
informacje o genach
human ... CTTN(2017)
Opis ogólny
Kortaktyna jest białkiem związanym z aktyną 2/3 (Arp2/3), aktywującym kompleks i wiążącym filamenty (F) aktyny. Białko to jest kodowane przez gen CTTN, który mapuje ludzki chromosom 11q13.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kortaktyny wokół miejsca fosforylacji Tyr421.
Zakres immunogenu: 388-437
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfokortaktyna (pTyr421) zostało użyte do western blottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Kortaktyna kontroluje polimeryzację aktyny, w której pośredniczy Arp2/3. Białko to moduluje również agresywne cechy komórek nowotworowych, takie jak wzrost guza, inwazja i ruchliwość komórek nowotworowych oraz wzrost niezależny od surowicy i zakotwiczenia.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyclic expression of the voltage?gated potassium channel KV10. 1 promotes disassembly of the primary cilium.
Sanchez A, et al.
EMBO Reports, e201541082-e201541082 (2016)
β3 integrin expression is required for invadopodia-mediated ECM degradation in lung carcinoma cells.
Pelaez R, et al.
PLoS ONE, 12(8), e0181579-e0181579 (2017)
Cortactin overexpression regulates actin-related protein 2/3 complex activity, motility, and invasion in carcinomas with chromosome 11q13 amplification.
Rothschild B L, et al.
Cancer Research, 66(16), 8017-8025 (2006)
Araceli Sánchez et al.
EMBO reports, 17(5), 708-723 (2016-04-27)
The primary cilium, critical for morphogenic and growth factor signaling, is assembled upon cell cycle exit, but the links between ciliogenesis and cell cycle progression are unclear. KV10.1 is a voltage-gated potassium channel frequently overexpressed in tumors. We have previously
Cortactin promotes exosome secretion by controlling branched actin dynamics.
Sinha S, et al.
The Journal of Cell Biology, 214(2), 197-213 (2016)