Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB4504373
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Cortactin (pTyr466) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr466)
informacje o genach
mouse ... Cttn(13043)
Opis ogólny
Cortactin is an actin-related protein 2/3 (Arp2/3) complex–activating and filamentous (F)-actin–binding protein. This protein is coded by CTTN gene that maps to human chromosome 11q13.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from mouse Cortactin around the phosphorylation site of Tyr466.
Immunogen Range: 441-490
Zastosowanie
Anti-phospho-Cortactin (pTyr421) antibody has been used in western blotting and immunoprecipitation.
Działania biochem./fizjol.
Cortactin controls Arp2/3-mediated actin polymerization. This protein also modulates aggressive cancer cell traits like tumor growth, cancer cell invasion and motility, and serum and anchorage-independent growth.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anita Kumari et al.
Nature communications, 10(1), 2870-2870 (2019-06-30)
An important channel of cell-to-cell communication is direct contact. The immune synapse is a paradigmatic example of such type of interaction: it forms upon engagement of antigen receptors in lymphocytes by antigen-presenting cells and allows the local exchange of molecules
Araceli Sánchez et al.
EMBO reports, 17(5), 708-723 (2016-04-27)
The primary cilium, critical for morphogenic and growth factor signaling, is assembled upon cell cycle exit, but the links between ciliogenesis and cell cycle progression are unclear. KV10.1 is a voltage-gated potassium channel frequently overexpressed in tumors. We have previously
Cyclic expression of the voltage?gated potassium channel KV10. 1 promotes disassembly of the primary cilium.
Sanchez A, et al.
EMBO Reports, e201541082-e201541082 (2016)
Cortactin contributes to the tumorigenicity of colorectal cancer by promoting cell proliferation.
Wu H, et al.
Oncology Reports, 36(6), 3497-3503 (2016)
Cortactin promotes exosome secretion by controlling branched actin dynamics.
Sinha S, et al.
The Journal of Cell Biology, 214(2), 197-213 (2016)