Merck
MXBIOS50
Sigma-Aldrich
Mix-n-Stain Biotin Antibody Labeling Kit (20-50μg)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Formularz
liquid
Poziom jakości
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten zestaw do znakowania jest przeznaczony do znakowania 20-50 μg przeciwciał naszym opatentowanym odczynnikiem biotynowym.
Mix-n-Stain Biotin Antibody Labeling Kit zawiera wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego znakowania przeciwciał biotyną do wtórnego wykrywania przy użyciu enzymatycznie lub fluorescencyjnie znakowanego przeciwciała antybiotynowego lub streptawidyny.
Po wyznakowaniu biotyna jest kowalencyjnie związana z przeciwciałem, a stopień wyznakowania wynosi 4-6 cząsteczek biotyny na cząsteczkę przeciwciała.
Wiele przeciwciał wyznakowanych biotyną lub barwnikami 6338 przy użyciu różnych zestawów Mix-n-Stain można wykorzystać do wielokolorowego barwienia fluorescencyjnego bez przenoszenia biotyny lub barwników między przeciwciałami.
Zastosowanie
Zestaw do znakowania przeciwciał biotyną Mix-n-Stain może być stosowany do przyłączania tego ważnego haptenu do biomolekuł będących przedmiotem zainteresowania w celu późniejszego wykrycia wzmocnienia sygnału za pomocą enzymatycznie lub fluorescencyjnie znakowanej streptawidyny, awidyny lub neutrawidyny. Zestaw nadaje się do znakowania komercyjnie dostępnych przeciwciał pierwotnych, bezpośrednio lub po prostym etapie oczyszczania przeciwciał. Po wyznakowaniu biotyna jest kowalencyjnie związana z przeciwciałem.
Cechy i korzyści
Mix-n-Stain Biotin dye antibody labeling kits dramatically simplify the process of preparing biotin labeled antibodies, particularly primary antibodies. Simply mix your antibody with biotin reagent in the buffer provided, a step that takes less than 30 seconds of hands-on time. After waiting for another 30 minutes, without a separation step, you will have a biotin labeled antibody conjugate. There is no need to calculate how much biotin reagent you should use; just mix your antibody with the entire amount of biotin provided and you will always produce optimal labeling. Moreover, the labeling reaction can tolerate the presence of common stabilizers, such as sodium azide, Tris, glycerol and low level of BSA.
Komponenty
The kit consists of 1 vial each of Mix-n-Stain Dye, Mix-n-Stain Reaction Buffer (10x), Mix-n-Stain Storage Buffer, and an ultrafiltration vial.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Mix-n-Stain is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)