Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA024386
Sigma-Aldrich
Anti-CD55 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD55 antigen, Anti-Complement decay-accelerating factor
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
PDVPNAQPALEGRTSFPEDTVITYKCEESFVKIPGEKDSVICLKGSQWSDIEEFCNRSCEVPTRLNSASLKQPYITQNYFPVGTVVEYECRPGYRREPSLSPKLTCLQNLKWSTAVEFCKKKSCPNPGEIRNGQIDVPGGILFGATISF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD55(1604)
Opis ogólny
Czynnik przyspieszający rozpad (DAF)/czynnik przyspieszający rozpad dopełniacza (CD55) jest związanym z komórkami regulatorem konwertazy C3 i C5 zbudowanym z 4 tandemowych powtórzeń (o długości około 60 aminokwasów) znanych jako krótkie powtórzenia konsensusowe (SCR) lub powtórzenia kontroli dopełniacza (CCP). Jest to białko zakotwiczone w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI), szeroko rozproszone w komórkach krwiotwórczych i niehematopoetycznych. CD55 znajduje się na ludzkim chromosomie 1.
Immunogen
Complement decay-accelerating factor Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CD55 zostało wykorzystane w immunohistochemii oraz w ocenie swoistości przeciwciała anty-DAF (czynnik przyspieszający rozpad).
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Czynnik przyspieszający rozpad (DAF)/komplementarny czynnik przyspieszający rozpad (CD55) reguluje adaptacyjne odpowiedzi komórek T. Służy jako receptor inwazji ludzkich RBC przez pasożyty malarii. Moduluje kaskadę dopełniacza na powierzchni komórek. Przenosi również determinanty antygenowe dla systemu grup krwi Cromera (CROM).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78248
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lack of Association of CD55 Receptor Genetic Variants and Severe Malaria in Ghanaian Children.
Schuldt K, et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(3), 859?864-859?864 (2017)
F Cimmino et al.
Oncogenesis, 5, e212-e212 (2016-04-05)
CD55 has been revealed to have an important role in tumor genesis, and presence of small populations of cells with strong CD55 expression would be sufficient to predict poor prognosis of several tumors. In our study we revealed that CD55
Generation of a Felinized Swine Endothelial Cell Line by Expression of Feline Decay-Accelerating Factor.
Izuhara L, et al.
PLoS ONE, 10(2), e0117682-e0117682 (2015)
DAF in diabetic patients is subject to glycation/inactivation at its active site residues.
Fluckiger R, et al.
Molecular Immunology, 93, 246-252 (2018)
CD55 is a HIF-2α marker with anti-adhesive and pro-invading properties in neuroblastoma.
Cimmino F, et al.
Oncogenesis, 5(4), e212-e212 (2016)