Kluczowe dokumenty
SAB4501538
Sigma-Aldrich
Anti-FAS LIGAND antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Apoptosis antigen ligand, CD95L protein, Fas antigen ligand, Fas ligand, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 6
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASLG(356)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-FASLIGAND wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka FAS LIGAND.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego ligandu FAS.
Zakres immunogenu: 101-150
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alicja Kamińska et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 22(1), 75-75 (2024-06-27)
Testis is an immune privileged organ, which prevents the immune response against sperm antigens and inflammation. Testicular cells responsible for immune tolerance are mainly Sertoli cells, which form the blood-testis barrier and produce immunosuppressive factors. Sertoli cells prevent inflammation in
Siwei Tan et al.
Cell death & disease, 12(5), 474-474 (2021-05-14)
Fas/Fas ligand (FasL)-mediated cell apoptosis involves a variety of physiological and pathological processes including chronic hepatic diseases, and hepatocytes apoptosis contributes to the development of liver fibrosis following various causes. However, the mechanism of the Fas/FasL signaling and hepatocytes apoptosis